Germanio solución patrón, 1000 mg/L Ge en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% (de Ge) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88067.AE
88067.AP
88067.AEEA
43.8
EUR
88067.AE
88067.AP
Germanio solución patrón, 1000 mg/L Ge en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% (de Ge) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de germanio
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Certificaciones: Trazable a NIST