Molibdeno solución patrón, 10000 mg/L Mo en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de Mo) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35766.AE
35766.AP
35766.AD
35766.AEEA
144
EUR
35766.AE
35766.AP
35766.AD
Molibdeno solución patrón, 10000 mg/L Mo en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de Mo) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de molibdeno
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificaciones: Trazable a NIST