Molibdeno solución patrón, 1000 mg/L Mo en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de Mo) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35758.AE
35758.AP
35758.AD
35758.AEEA
88.2
EUR
35758.AE
35758.AP
35758.AD
Molibdeno solución patrón, 1000 mg/L Mo en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de Mo) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de molibdeno
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificaciones: Trazable a NIST