Molibdeno solución patrón, 1000 mg/L Mo en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de Mo) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35764.AE
35764.AP
35764.AEEA
49.4
EUR
35764.AE
35764.AP
Molibdeno solución patrón, 1000 mg/L Mo en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de Mo) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de molibdeno
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificaciones: Trazable a NIST