Niobio solución patrón, 10000 mg/L Nb en ácido fluorhídrico 2% (de NbCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14396.AD
14396.AE
14396.AP
14396.ADEA
103
EUR
14396.AD
14396.AE
14396.AP
Niobio solución patrón, 10000 mg/L Nb en ácido fluorhídrico 2% (de NbCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de niobio
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certificaciones: Trazable a NIST