Niobio solución patrón, 1000 mg/L Nb en ácido fluorhídrico 2% (de NbCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
13831.AD 13831.AE 13831.AP
13831.ADEA 56.5 EUR
13831.AD 13831.AE 13831.AP
Niobio solución patrón, 1000 mg/L Nb en ácido fluorhídrico 2% (de NbCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de niobio
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011126
Certificaciones: Trazable a NIST