Niobio solución patrón, 1000 mg/L Nb en ácido fluorhídrico 2% (de NbCl₅) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88083.AE 88083.AP
88083.AEEA 54.3 EUR
88083.AE 88083.AP
Niobio solución patrón, 1000 mg/L Nb en ácido fluorhídrico 2% (de NbCl₅) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de niobio
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certificaciones: Trazable a NIST