Paladio solución patrón, 1000 mg/L Pd en ácido nítrico 0,5 M (de Pd(NO₃)₂) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.14282.0100
1.14282.0500
1.14282.0100EA
73.2
EUR
1.14282.0100
1.14282.0500
Paladio solución patrón, 1000 mg/L Pd en ácido nítrico 0,5 M (de Pd(NO₃)₂) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de paladio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST