Paladio solución patrón, 1000 mg/L Pd en ácido nítrico 5% (de Pd) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
44631.AD 44631.AE 44631.AP
44631.ADEA 119 EUR
44631.AD 44631.AE 44631.AP
Paladio solución patrón, 1000 mg/L Pd en ácido nítrico 5% (de Pd) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de paladio
Molecular Formula: Pd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011167
Certificaciones: Trazable a NIST