Tungsteno solución patrón, 10000 mg/L Ti en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de W) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35772.AD 35772.AE 35772.AP
35772.ADEA 99.7 EUR
35772.AD 35772.AE 35772.AP
Tungsteno solución patrón, 10000 mg/L Ti en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de W) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de tungsteno
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certificaciones: Trazable a NIST