Tungsteno solución patrón, 1000 mg/L Ti en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de W) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35760.AE
35760.AP
35760.AEEA
43
EUR
35760.AE
35760.AP
Tungsteno solución patrón, 1000 mg/L Ti en ácido nítrico 5% con trazas de ácido fluorhídrico (de W) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tungsteno
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certificaciones: Trazable a NIST