1,4-Ditiano-2,5-diol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
179932500 179930010
ACRO179932500EA 144 EUR
ACRO179932500 ACRO179930010
1,4-Ditiano-2,5-diol 96%
1,4-Ditiano-2,5-diol
Formula: C₄H₈O₂S₂
MW: 152,24 g/mol
Pto. de fusión: 130 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006659
Núm. CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
HPLC ≥97.5 %