1,4-Ditiano-2,5-diol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14620.0B
A14620.18
A14620.30
A14620.0BEA
317
EUR
A14620.0B
A14620.18
A14620.30
1,4-Ditiano-2,5-diol 96%
1,4-Ditiano-2,5-diol
Purity: 96%
CAS No.: 40018-26-6
Molecular Formula: C4H8O2S2
Formula Weight: 152.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 104402
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006659
Formula:
C₄H₈O₂S₂ Pto. de fusión: ∼ 130 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00006659 Núm. CAS: 40018-26-6 EINECS: 254-751-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |