Hafnio solución patrón, 1000 mg/L Hf en ácido clorhídrico 5% (de HfOCl₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13843.AD
13843.AE
13843.ADEA
70.8
EUR
13843.AD
13843.AE
Hafnio solución patrón, 1000 mg/L Hf en ácido clorhídrico 5% (de HfOCl₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de hafnio
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certificaciones: Trazable a NIST