Hafnio solución patrón, 1000 mg/L Hf en ácido clorhídrico 5% (de HfOCl₂) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88069.AE 88069.AP
88069.AEEA 56.2 EUR
88069.AE 88069.AP
Hafnio solución patrón, 1000 mg/L Hf en ácido clorhídrico 5% (de HfOCl₂) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de hafnio
Molecular Formula: HfOCl₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011032