Fósforo solución patrón, 1000 mg/L P en ácido nítrico 5% (de P) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Scientific
89887.AE
89887.AP
89887.AEEA
41
EUR
89887.AE
89887.AP
Fósforo solución patrón, 1000 mg/L P en ácido nítrico 5% (de P) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de fósforo
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
Certificaciones: Trazable a NIST