Renio solución patrón, 10000 mg/L Re en ácido nítrico 5% (de Re) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14416.AD
14416.AE
14416.AP
14416.ADEA
361
EUR
14416.AD
14416.AE
14416.AP
Renio solución patrón, 10000 mg/L Re en ácido nítrico 5% (de Re) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de renio
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certificaciones: Trazable a NIST