Renio solución patrón, 1000 mg/L Re en ácido nítrico 5% (de Re) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13817.AD 13817.AE 13817.AP
13817.ADEA 118 EUR
13817.AD 13817.AE 13817.AP
Renio solución patrón, 1000 mg/L Re en ácido nítrico 5% (de Re) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de renio
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certificaciones: Trazable a NIST