Renio solución patrón, 1000 mg/L Re en ácido nítrico 5% (de Re) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88089.AE
88089.AP
88089.AEEA
57
EUR
88089.AE
88089.AP
Renio solución patrón, 1000 mg/L Re en ácido nítrico 5% (de Re) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de renio
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certificaciones: Trazable a NIST