Tantalio solución patrón, 10000 mg/L Ta en ácido fluorhídrico 2% (de TaCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14419.AD 14419.AE 14419.AP
14419.ADEA 151 EUR
14419.AD 14419.AE 14419.AP
Tantalio solución patrón, 10000 mg/L Ta en ácido fluorhídrico 2% (de TaCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de tántalo
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011252
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011252