Tantalio solución patrón, 1000 mg/L Ta en ácido fluorhídrico 2% (de TaCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13840.AD
13840.AE
13840.AP
13840.ADEA
79.5
EUR
13840.AD
13840.AE
13840.AP
Tantalio solución patrón, 1000 mg/L Ta en ácido fluorhídrico 2% (de TaCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tántalo
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011252
Certificaciones: Trazable a NIST