Tantalio solución patrón, 1000 mg/L Ta en ácido fluorhídrico 2% (de TaCl₅) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
89888.AE
89888.AP
89888.AEEA
40.2
EUR
89888.AE
89888.AP
Tantalio solución patrón, 1000 mg/L Ta en ácido fluorhídrico 2% (de TaCl₅) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tántalo
MDL No.: MFCD00011252
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
UN No.: 2922
ADR: 8,II
GHS Symbol(s): GHS06-GHS05
GHS Signal Word: Danger
Certificaciones: Trazable a NIST