Titanium Standard Solutions for ICP, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35759.AD
35759.AE
35759.AP
35768.AE
38720.AD
38720.AE
38725.AP
35768.AD
35768.AP
38720.AP
38725.AD
38725.AE
45267.AE
35759.ADEA
97.5
EUR
35759.AD
35759.AE
35759.AP
35768.AE
38720.AD
38720.AE
38725.AP
35768.AD
35768.AP
38720.AP
38725.AD
38725.AE
45267.AE
Titanium Standard Solutions for ICP, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de titanio
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certificaciones: Trazable a NIST