Titanio solución patrón, 1000 mg/L Ti en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% (de Ti) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35771.AE
35771.AP
35771.AEEA
46.4
EUR
35771.AE
35771.AP
Titanio solución patrón, 1000 mg/L Ti en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% (de Ti) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de titanio
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certificaciones: Trazable a NIST