Arecolina bromhidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Arecoline hydrobromide
250130250 250130050 250131000
ACRO250130250EA 140 EUR
ACRO250130250 ACRO250130050 ACRO250131000
Arecolina bromhidrato 98+%
Arecolina bromhidrato
Formula: C₈H₁₄BrNO₂
MW: 236.11 g/mol
Pto. de fusión: 171…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039041
Núm. CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %