Arecolina bromhidrato
Proveedor: Cayman Chemical
13662-100 13662-250 13662-500
CAYM13662-100EA 28.6 EUR
CAYM13662-100 CAYM13662-250 CAYM13662-500
Arecolina bromhidrato
Arecolina bromhidrato
Formula: C₈H₁₄BrNO₂
Número MDL: MFCD00039041
Núm. CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1,III