Ácido cacodílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid)
318150100 318150050 318150500 318152500
ACRO318150100EA 60 EUR
ACRO318150100 ACRO318150050 ACRO318150500 ACRO318152500
Ácido cacodílico 98%
Ácido dimetilarsinico
Formula: (CH₃)₂As(O)OH
MW: 138 g/mol
Pto. de fusión: 195…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002095
Núm. CAS: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
UN: 1572
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 198 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %