Ácido cacodílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid)
A12075.09
A12075.88
A12075.09EA
189
EUR
A12075.09
A12075.88
Ácido cacodílico ≥98%
Ácido dimetilarsinico
Purity: 98%
CAS No.: 75-60-5
Molecular Formula: (CH3)2AsO2H
Formula Weight: 138.00
Melting Point: 200°
Beilstein Reference: 1736965
Merck Reference: 14,1604
UN No.: 1572
MDL No.: MFCD00002095
Formula:
(CH₃)₂As(O)OH MW: 138 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002095 Núm. CAS: 75-60-5 EINECS: 200-883-4 UN: 1572 ADR: 6.1 II |