Trientina 60%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
344070500 344075000 344070025
ACRO344070500EA 30.3 EUR
ACRO344070500 ACRO344075000 ACRO344070025
Trientina 60%
Trientina
Formula: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008169
Núm. CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA