Trientina 60%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
A16128.AP
A16128.0F
A16128.APEA
51.8
EUR
A16128.AP
A16128.0F
Trientina 60%, grado técnico
Trientina
Purity: 60%
CAS No.: 112-24-3
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point: 122°(252°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Amine-like
Melting Point: ca -35°
Boiling Point: ca 267°
Beilstein Reference: 605448
Merck Reference: 14,9663
UN No.: 2259
MDL No.: MFCD00008169
Formula:
C₆H₁₈N₄ MW: 146,24 g/mol Pto. Ebullición: ∼267 °C Pto. de fusión: ∼–35 °C Densidad: 0,982 Pto. de inflamación: 122 °C (252 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008169 Núm. CAS: 112-24-3 EINECS: 203-950-6 UN: 2259 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9663 |