Ácido N-acetil-L-glutamico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23621.14
B23621.22
B23621.14EA
32.4
EUR
B23621.14
B23621.22
Ácido N-acetil-L-glutamico ≥99%
Ácido N-acetil-L-glutamico
Purity: 99%
CAS No.: 1188-37-0
Molecular Formula: C7H11NO5
Formula Weight: 189.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 194-199°
Beilstein Reference: 1727473
Optical Rotation: -16.5° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00002802
Formula:
C₇H₁₁NO₅ Pto. de fusión: 194…199 °C |
Número MDL:
MFCD00002802 Núm. CAS: 1188-37-0 EINECS: 214-708-4 |