Nitrilotriacetato de trisodio monohidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
147840250 147845000 147840025
ACRO147840250EA 34.1 EUR
ACRO147840250 ACRO147845000 ACRO147840025
Nitrilotriacetato de trisodio monohidrato 99+%
Nitrilotriacetato de trisodio monohidrato
Formula: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
MW: 275.1 g/mol
Pto. de fusión: >320 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150789
Núm. CAS: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %