Nitrilotriacetato de trisodio monohidrato 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
A18348.22 A18348.36
A18348.22EA 32.8 EUR
A18348.22 A18348.36
Nitrilotriacetato de trisodio monohidrato 98
Nitrilotriacetato de trisodio monohidrato
Purity: 98+% CAS No.: 18662-53-8 Molecular Formula: N(CH2CO2Na)3.H2O Formula Weight: 275.12 (257.10anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3774022 Merck Reference: 14,6579 MDL No.: MFCD00150789
Formula: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
MW: 275.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150789
Núm. CAS: 18662-53-8
EINECS: 205-355-7