Hexafluoroacetona trihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perfluoroacetone trihydrate
L10777.06
L10777.14
L10777.22
AB173127.0025
L10777.06EA
45.7
EUR
L10777.06
L10777.14
L10777.22
ABCRAB173127.0025
Hexafluoroacetona trihidrato ≥98%
Hexafluoroacetona trihidrato
Purity: 98%
CAS No.: 34202-69-2
Molecular Formula: C3F6O.3H2O
Formula Weight: 220.07 (166.02anhy)
Refractive Index: 1.3190
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 607236
UN No.: 2552
MDL No.: MFCD00149061
Formula:
C₃F₆O·3H₂O MW: 220.07 g/mol Pto. Ebullición: 105…106 °C Pto. de fusión: 18…21 °C Densidad: 1.579 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149061 Núm. CAS: 34202-69-2 EINECS: 211-676-3 UN: 2552 ADR: 6.1 II |