Hexaclororodato de trisodio dodecahidrato (17,1% Rh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Rhodium sodium chloride dodecahydrate
11809.03
11809.06
11809.03EA
508
EUR
11809.03
11809.06
Hexaclororodato de trisodio dodecahidrato (17,1% Rh)
Hexaclororodato de trisodio dodecahidrato
CAS No.: 14972-70-4
Molecular Formula: Na3RhCl6.12H2O
Formula Weight: 600.77 (384.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 900° dec.
MDL No.: MFCD00003509
Formula:
Cl₆Na₃Rh·12H₂O Pto. de fusión: 900 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003509 Núm. CAS: 14972-70-4 EINECS: 239-047-9 |