Acetoncianhidrina 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
102380050 102380250
ACRO102380050EA 145 EUR
ACRO102380050 ACRO102380250
Acetoncianhidrina 99% estabilizado
Acetoncianhidrina
Formula: C₄H₇NO
Pto. Ebullición: 82 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 0,932 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004455
Núm. CAS: 75-86-5
EINECS: 200-909-4
UN: 1541
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.3% H3PO4