Ciclopentilmetil éter estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
8.43949.0250EA 45.4 EUR
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
Ciclopentilmetil éter estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ciclopentilmetil éter
Formula: C₆H₁₂O
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –1 °C (copa cerrada)
Número MDL: MFCD08276401
Núm. CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point -140 °C
Flash Point 59.9 hPa (25 °C)
Refractive Index -1 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)