2-Cloro-N,N-dimetilacetamida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50229.03
H50229.MD
H50229.06
H50229.03EA
234
EUR
H50229.03
H50229.MD
H50229.06
2-Cloro-N,N-dimetilacetamida ≥97%
2-Cloro-N,N-dimetilacetamida
Purity: 97%
CAS No.: 2675-89-0
Molecular Formula: C4H8ClNO
Formula Weight: 121.57
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 98-100°/11mm
MDL No.: MFCD00039360
Formula:
C₄H₈ClNO MW: 121,57 g/mol Pto. Ebullición: 98…100 °C (11 mmHg) Densidad: 1,182 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039360 Núm. CAS: 2675-89-0 EINECS: 220-224-4 |