2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide

135440500 135440100
ACRO135440500EA 302 EUR
ACRO135440500 ACRO135440100
2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida 98%
2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Pto. de fusión: 143…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000926
Núm. CAS: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR