Nonadecan-1-oato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
74208-1G 74208-5G
74208-1GEA 99.8 EUR
74208-1G 74208-5G
Nonadecan-1-oato de metilo, Supelco®
Nonadecan-1-oato de metilo
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Número MDL: MFCD00009011
Núm. CAS: 1731-94-8
EINECS: 217-056-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd3fe6c8ec159c2920d00adf28974c5c62dd03f&vid=a031dd9640f2db91d675d7c4ffdc386e4c1246fd&prid=web&clid=SAPDAM