Malonato de potasio y etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
248080250 248081000 248085000
ACRO248080250EA 55 EUR
ACRO248080250 ACRO248081000 ACRO248085000
Malonato de potasio y etilo 98%
Malonato de potasio y etilo
Formula: C₅H₇KO₄
MW: 170.21 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035603
Núm. CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %