Malonato de potasio y etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
A10720.14 A10720.22 A10720.36
A10720.14EA 56.5 EUR
A10720.14 A10720.22 A10720.36
Malonato de potasio y etilo ≥98%
Malonato de potasio y etilo
Formula: C₅H₇KO₄
MW: 170,21 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035603
Núm. CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7