Malonato de potasio y metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
269550250 269551000 269555000
ACRO269550250EA 49.1 EUR
ACRO269550250 ACRO269551000 ACRO269555000
Malonato de potasio y metilo 98%
Malonato de potasio y metilo
Formula: C₄H₅KO₄
MW: 156.18 g/mol
Pto. de fusión: >200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014021
Núm. CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %