Malonato de potasio y metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
L20429.14
L20429.22
L20429.14EA
48.2
EUR
L20429.14
L20429.22
Malonato de potasio y metilo 98%
Potassium methyl malonate
Purity: 98%
CAS No.: 38330-80-2
Molecular Formula: CH3O2CCH2CO2K
Formula Weight: 156.18
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00014021
Formula:
C₄H₅KO₄ MW: 156,18 g/mol Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014021 Núm. CAS: 38330-80-2 EINECS: 253-886-8 |