N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
305590100 305590500
ACRO305590100EA 41.3 EUR
ACRO305590100 ACRO305590500
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato 97%
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Pto. de fusión: 123…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012506
Núm. CAS: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %