N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13112.14
A13112.22
A13112.36
A13112.14EA
121
EUR
A13112.14
A13112.22
A13112.36
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato ≥98%
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 52605-49-9
Molecular Formula: C5H11NO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 3911182
MDL No.: MFCD00012506
Formula:
C₅H₁₁NO₂·HCl Pto. de fusión: 122…126 °C |
Número MDL:
MFCD00012506 Núm. CAS: 52605-49-9 EINECS: 258-037-5 |