N-Metilaminoacetato de metilo clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08572.09
L08572.18
L08572.09EA
38.8
EUR
L08572.09
L08572.18
N-Metilaminoacetato de metilo clorhidrato ≥98%
N-Metilaminoacetato de metilo clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 13515-93-0
Molecular Formula: CH3NHCH2CO2CH3.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 105° dec.
Beilstein Reference: 3677128
Formula:
C₄H₉NO₂·HCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038876 Núm. CAS: 13515-93-0 EINECS: 236-853-2 |