Azodicarboxilato de di-tert-butilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
366920050 366920250 366921000
ACRO366920050EA 69.3 EUR
ACRO366920050 ACRO366920250 ACRO366921000
Azodicarboxilato de di-tert-butilo 97%
Azodicarboxilato de di-tert-butilo
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015001
Núm. CAS: 870-50-8
EINECS: 212-796-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III