Azodicarboxilato de di-tert-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00294.06
L00294.14
L00294.06EA
68.2
EUR
L00294.06
L00294.14
Azodicarboxilato de di-tert-butilo ≥98%
Azodicarboxilato de di-tert-butilo
Purity: 98%
CAS No.: 870-50-8
Molecular Formula: (CH3)3CO2C-N=N-CO2C(CH3)3
Formula Weight: 230.27
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 1911434
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Pto. de fusión: 89…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015001 Núm. CAS: 870-50-8 EINECS: 212-796-9 |