Azodicarboxilato de diisopropilo 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
327560250 327561000 327560050 327565000
ACRO327560250EA 107 EUR
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050 ACRO327565000
Azodicarboxilato de diisopropilo 94%
Azodicarboxilato de diisopropilo
Formula: C₈H₁₄N₂O₄
MW: 202,21 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C (,2 mmHg)
Pto. de fusión: 3…5 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008875
Núm. CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %